MABS2026
Anti-EphA2 Antibody, clone F2-27
clone F2-27, from mouse
Synonym(e):
Ephrin type-A receptor 2, EC: 2.7.10.1, Epithelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor ECK
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
F2-27, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EPHA2(1969)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected EphA2 in Immunoprecipitation applications (Tanaka, T., et. al. (2017). Transl Oncol. 10(4):476-484).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected EphA2 in Flow Cytometry applications (Tanaka, T., et. al. (2017). Transl Oncol. 10(4):476-484).
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected EphA2 in one million PC-3 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit