Dokumente
AB9908
Sigma-Aldrich
Anti-QKI-7-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Quaking Protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... QKI(9444)
Allgemeine Beschreibung
QKI ist ein RNA-bindendes Protein, das eine zentrale Rolle bei der Myelinisierung spielt. Es wirkt durch Regulation des Spleißens von prä-mRNA, des mRNA-Exports, der mRNA-Stabilität und der Proteintranslation. Es wird durch alternatives Spleißen reguliert.
Spezifität
QKI-7 (Quaking-Protein). Der Antikörper erkennt ein Protein von ~ 42 kDa.
Immunogen
Synthetisches Peptid aus Maus-QKI-7.
Anwendung
Der Anti-QKI-7-Antikörper ist ein Antikörper gegen QKI-7 zur Verwendung in IP und WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
RNA-Bindungsprotein (RBP)
Physikalische Form
Flüssig.
Serum
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 &C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positivkontrolle: Gliazellen, Astrozyten und Oligodendrozyten.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hiroaki Hojo et al.
The Journal of biological chemistry, 295(2), 390-402 (2019-12-04)
MicroRNA-122 (miR-122) is highly expressed in hepatocytes, where it plays an important role in regulating cholesterol and fatty acid metabolism, and it is also a host factor required for hepatitis C virus replication. miR-122 is selectively stabilized by 3' adenylation
Zhejia Zhang et al.
Oncology letters, 15(4), 5841-5848 (2018-03-21)
Thyroid cancer is the most frequently occurring type of endocrine tumor, with a rapidly increasing incidence rate. MicroRNA (miR)-574-5p is a candidate oncogene in various types of cancer. The present study identified that miR-574-5p affected the cell cycle distribution and
Kristina Sakers et al.
Nature communications, 12(1), 1537-1537 (2021-03-23)
Quaking RNA binding protein (QKI) is essential for oligodendrocyte development as myelination requires myelin basic protein mRNA regulation and localization by the cytoplasmic isoforms (e.g., QKI-6). QKI-6 is also highly expressed in astrocytes, which were recently demonstrated to have regulated
Ruben G de Bruin et al.
Epigenomes, 4(1) (2020-02-13)
In the pathophysiologic setting of acute and chronic kidney injury, the excessive activation and recruitment of blood-borne monocytes prompts their differentiation into inflammatory macrophages, a process that leads to progressive glomerulosclerosis and interstitial fibrosis. Importantly, this differentiation of monocytes into
Xinyun Chen et al.
Nature communications, 12(1), 89-89 (2021-01-06)
The RNA-binding protein QKI belongs to the hnRNP K-homology domain protein family, a well-known regulator of pre-mRNA alternative splicing and is associated with several neurodevelopmental disorders. Qki is found highly expressed in developing and adult hearts. By employing the human