AB3530P
Anti-Epithelial Sodium Channel-α Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
ENaC-alpha
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SCNN1A(6337)
Spezifität
Immunogen
1993; Snyder et al. 1994; Waldmann et al. 1995; Kreutz et al. 1997; Voilley et al.
1994; McDonald et al. 1994; Ludwig et al. 1998; Garty & Palmer 1997).
Anwendung
Neurowissenschaft
Ionenkanäle & -transporter
Neuroinflammation & Schmerz
83-90kDa band is expected.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Epithelial structures
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable