Wichtige Dokumente
AB1784P
Sigma-Aldrich
Anti-Dopamin-D1A -Rezeptor-Antikörper, 4. extrazelluläre Domäne
Chemicon®, from rabbit
Größe auswählen
50 μG
554,00 €
554,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
554,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
554,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DRD1(1812)
Spezifität
Dopamin-D1A-Rezeptor (D1R). Der D1A-Rezeptor der Ratte ist ein G-Protein-gekoppeltes Transmembranrezeptorprotein aus 446 Aminosäuren (Monsma, 1990; Zhou, 1990; Zhou, 1992; O′Dowd, 1990). Die Immunogensequenz weist eine 88%ige Sequenzähnlichkeit mit der beim Menschen und 77 % Sequenzähnlichkeit mit der beim Schwein auf.
Immunogen
Ein Peptid aus neun Aminosäuren, das der 4. extrazellulären Domäne des Dopamin-D1A -Rezeptors der Ratte entspricht. Das Immunogen ist im D1A-Rezeptor der Maus absolut konserviert und zeigt eine 88%ige Homologie mit humanen D1A-Rezeptoren sowie 77%ige Homologie mit D1A-Rezeptoren vom Schwein und vom Rind. Das Peptid zeigt keine signifikante Sequenzähnlichkeit mit anderen Dopaminrezeptoren (D1B, D2-D5).
Epitop: 4. extrazelluläre Domäne
Anwendung
Dieser Anti-Dopamin-D1A -Rezeptor-Antikörper, 4. extrazelluläre Domäne, dient dem Nachweis des Dopamin-D1A -Rezeptors und ist zur Verwendung in ELISA, IH und WB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Neurotransmitter und Rezeptoren
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemie: 2–10 μg/ml auf Paraformaldehyd-fixierten Gewebeschnitten. D1R wurde in verschiedenen Regionen des Rattenhirns lokalisiert (Huang, 1992; O′Connel, 1995)
Western Blot: 1–10 μg/ml (Chemilumineszenz-Methode). Ein für dieses Peptid hergestellter Antikörper erkennt nachweislich 2 Proteine mit einem Molekulargewicht von 50 bzw. 75 kDa in solubilisierten Hippocampusmembranen. Die 75-kDa-Bande war in Striatum nicht sichtbar (Huang, 1992; O′Connel, 1995). Pro Bahn sollten rund 100–400 μg Protein geladen werden, um die 75-kDa-Bande zu visualisieren (Huang, 1992; O′Connel, 1995), die in relativ kleinen Mengen vorhanden ist.
ELISA: 0,5–1,0 μg/ml unter Verwendung von 1 μg/ml Kontrollpeptid pro Well.
Das Immunogenpeptid (Best.-Nr. AG266) ist für die Verwendung in ELISA oder Antikörper-Blockierungsstudien erhältlich. AG266 wird nicht zur Verwendung als Western-Blot-Positivkontrolle empfohlen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in PBS mit 0,2 % BSA und 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
POSITIVKONTROLLE: Striatummembranen der Ratte (Western Blot)
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cátia Fernandes-Cerqueira et al.
BioMed research international, 2013, 397391-397391 (2013-08-21)
The edema formation in nephrotic syndrome (NS) is associated with a blunted response to atrial natriuretic peptide (ANP). The natriuretic effects of ANP have been related to renal dopamine D1-receptors (D1R). We examined the interaction between ANP and renal D1R
Tyler W Stradleigh et al.
Progress in retinal and eye research, 48, 181-202 (2015-04-22)
Immunohistochemical and ex vivo anatomical studies have provided many glimpses of the variety, distribution, and signaling components of vertebrate retinal neurons. The beauty of numerous images published to date, and the qualitative and quantitative information they provide, indicate that these
Glenn S Belinsky et al.
Stem cells and development, 22(10), 1522-1540 (2013-01-05)
We tested whether dopaminergic drugs can improve the protocol for in vitro differentiation of H9 human embryonic stem cells (hESCs) into dopaminergic neurons. The expression of 5 dopamine (DA) receptor subtypes (mRNA and protein) was analyzed at each protocol stage
Cecile Hryhorczuk et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 41(3), 811-821 (2015-07-15)
Overconsumption of dietary fat is increasingly linked with motivational and emotional impairments. Human and animal studies demonstrate associations between obesity and blunted reward function at the behavioral and neural level, but it is unclear to what degree such changes are