Wichtige Dokumente
AB1584
Sigma-Aldrich
Anti-c-Fos Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
Synonym(e):
G0/G1 Switch Regulatory Protein 7
Größe auswählen
500 μG
513,00 €
513,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB457
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 μG
513,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
513,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB457
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Anti-c-Fos-Antikörper, Chemicon®, from sheep
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOS(2353)
Allgemeine Beschreibung
c-Fos ist Mitglied einer Familie von IEG-Transkriptionsfaktoren (IEG: Immediate Early Gene) (andere Mitglieder sind z. B. Jun und Egr-1), die auch als Protoonkogene identifiziert wurden. Die basale Expression von c-Fos und anderen IEGs ist normalerweise niedrig, steigt aber relativ schnell und häufig erheblich an (15–30 Minuten bei mRNA; 30–60 Minuten bei Protein) als Reaktion auf Veränderungen bei der zellulären Aktivität, die üblicherweise durch äußere Reize wie Stress oder neuronale Aktivierung verursacht werden. Deshalb werden diese IEGs eingesetzt, um eine spezifische aktivitätsgetriebene Zellaktivierung anzuzeigen, z. B. die Identifizierung von Neuronen, die durch verschiedene Wachstumsfaktoren, neuroaktive Medikamente und korrelierte Veränderungen bei Verhaltenszuständen oder physiologischen Zuständen aktiviert werden.
Spezifität
Erkennt c-Fos.
Immunogen
Synthetisches c-Fos-Peptid (Reste Ser.Gly.Phe.Asn.Ala.Asp.Tyr.Glu.Ala. Ser.Ser.Ser.Arg.Cys), das den Aminosäuren 4–17 von humanem Fos entspricht, konjugiert an bovinem Thyreoglobulin.
Anwendung
Anti-c-Fos-Antikörper (polyklonaler Schaf-Antikörper) ist zur Verwendung in IHC, IHC(P), WB zum Nachweis von c-Fos, auch bekannt als G0/G1-Switch-Regulatory-Protein-7 validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Immunhistochemie: 1:500–1:4.000, 2–8 °C 1–3 Tage. Färbt sowohl frische gefrorene als auch in Paraffin eingebettete Gewebeproben durch indirekte Immunfluoreszenz und Immunperoxidase.
Empfohlene Fixierung: 4 % PFA mit 0,5 % Pikrinsäure {Li et al. 1999}; Vorbehandlung mit Triton X-100 nur im Block; Antigenrückgewinnung für Paraffinschnitte wird empfohlen. Mikrowellenbehandlung mit Zitronensäure vorgeschlagen.
Western Blot: 10 μg/ml. Erkennt eine Bande bei etwa 55 kDa.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
55 kDa
Physikalische Form
Ammoniumsulfat-Fällung
Aufgereinigtes Immunglobulin. Lyophilisiert, ohne Konservierungsmittel. Mit 500 μl sterilem, destilliertem Wasser (1 mg/ml) rekonstituieren.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Material ist bei -20 bis -70 °C bis zu 12 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 1 Jahr haltbar.
Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Während der Lieferung können gelegentlich kleine Mengen des Produkts im Verschluss des Produktfläschchens eingeschlossen werden. Für Produkte mit Volumen von 200 μl oder weniger empfehlen wir, das Fläschchen vorsichtig auf eine harte Oberfläche zu klopfen oder das Fläschchen kurz in einer Tischzentrifuge zu zentrifugieren, um Flüssigkeit aus der Kappe des Behälter′s zu entfernen.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Verbreitet exprimiert
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Min Jee Kim et al.
Molecular pain, 14, 1744806918814345-1744806918814345 (2018-11-02)
The insular cortex is an important region of brain involved in the processing of pain and emotion. Recent studies indicate that lesions in the insular cortex induce pain asymbolia and reverse neuropathic pain. Endogenous cannabinoids (endocannabinoids), which have been shown
V Kafetzopoulos et al.
Molecular psychiatry, 23(3), 579-586 (2017-04-12)
The hippocampus and prefrontal cortex (PFC) are connected in a reciprocal manner: whereas the hippocampus projects directly to the PFC, a polysynaptic pathway that passes through the nucleus reuniens (RE) of the thalamus relays inputs from the PFC to the
Anna Woodbury et al.
Journal of natural products, 78(11), 2531-2536 (2015-11-06)
This study examined the short- and long-term neuroprotective and analgesic activity of honokiol (a naturally occurring lignan isolated from Magnolia) on developing brains in neonates exposed to inflammatory pain, known to cause neuronal cell death. Postnatal day 4 (P4) neonatal
Maria Scherma et al.
Nutrients, 15(17) (2023-09-09)
Anorexia nervosa (AN) is a complex eating disorder characterized by reduced caloric intake to achieve body-weight loss. Furthermore, over-exercise is commonly reported. In recent years, animal models of AN have provided evidence for neuroplasticity changes in specific brain areas of
Puneet K Sharma et al.
Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 17(3), 1120-1141 (2020-01-23)
The brainstem-based pedunculopontine nucleus (PPN) traditionally associates with motor function, but undergoes extensive degeneration during Parkinson's disease (PD), which correlates with axial motor deficits. PPN-deep brain stimulation (DBS) can alleviate certain symptoms, but its mechanism(s) of action remains unknown. We