SAB5600263
Anti-c-Fos Antibody
monoclonal, RM374
Synonym(e):
Proto-oncogene c-Fos
Größe auswählen
288,40 €
Listenpreis412,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
288,40 €
Listenpreis412,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-c-Fos antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM374, purified immunoglobulin
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM374, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1:1000-1:5000
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOS(2353)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)