Wichtige Dokumente
AB139
Sigma-Aldrich
Anti-Glycin-Antikörper
serum, Chemicon®
Größe auswählen
100 μL
472,00 €
472,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
472,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
472,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Glycin
Zur Bestimmung der Kreuzreaktivitäten wurden ELISA- oder RIA-Techniken mit unkonjugierter oder konjugierter Aminosäurenkonzentration bei halbem Verdrängungsvolumen eingesetzt.
Verbindung Kreuzreaktivität
Glycin-G-BSA 1
Beta-Alanin-G-BSA 1/100
GABA-G-BSA 1/500
Taurin-G-BSA 1/1000
Aspartat-G-BSA 1/20000
Glutamat-G-BSA <1/20000
Glycin <1/50000
Die Antisera wurden außerdem mittels frei schwimmender PAP-Methode an Rückenmark von Ratten auf Spezifität getestet.
Abkürzungen:
(G) Glutaraldehyd
(BSA) Rinderserumalbumin
Immunogen
Glycin-Glutaraldehyd-BSA
Anwendung
Dieser Anti-Glycin-Antikörper ist zur Verwendung in IH für den Nachweis von Glycin validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter und Rezeptoren
Immunhistochemie: 1:500-1:2.500 mittels PAP (siehe empfohlenes Protokoll).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Kaninchen-Antiserum. Flüssigkeit mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nathalie Bessodes et al.
Neural development, 12(1), 16-16 (2017-09-03)
Amacrine interneurons that modulate synaptic plasticity between bipolar and ganglion cells constitute the most diverse cell type in the retina. Most are inhibitory neurons using either GABA or glycine as neurotransmitters. Although several transcription factors involved in amacrine cell fate
Anatomical characterization of a rabbit cerebellar eyeblink premotor pathway using pseudorabies and identification of a local modulatory network in anterior interpositus.
Gonzalez-Joekes, J; Schreurs, BG
The Journal of Neuroscience null
Hitomi Matsuno et al.
PloS one, 11(10), e0164037-e0164037 (2016-10-07)
Adaptations of vestibulo-ocular and optokinetic response eye movements have been studied as an experimental model of cerebellum-dependent motor learning. Several previous physiological and pharmacological studies have consistently suggested that the cerebellar flocculus (FL) Purkinje cells (P-cells) and the medial vestibular
Tenzin Ngodup et al.
eLife, 9 (2020-11-04)
Auditory processing depends upon inhibitory signaling by interneurons, even at its earliest stages in the ventral cochlear nucleus (VCN). Remarkably, to date only a single subtype of inhibitory neuron has been documented in the VCN, a projection neuron termed the
Nuria García-Magro et al.
The journal of headache and pain, 21(1), 96-96 (2020-08-09)
Stimulation of the occipital or trigeminal nerves has been successfully used to treat chronic refractory neurovascular headaches such as migraine or cluster headache, and painful neuropathies. Convergence of trigeminal and occipital sensory afferents in the 'trigeminocervical complex' (TCC) from cutaneous