Merck
AAWP09000
Millipore
MF-Millipore-Membranfilter, Porengröße 0,8 µm
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,8 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
Parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Durchmesser
90 mm
Filterdurchm.
90 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
4%
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.8 μm pore size
82 % porosity
Blasenpunkt
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
  • MF-Millipore® gemischte Celluloseester-Membranfilter sind ideal für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen.
  • Mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklav-Sterilisationsmethoden kompatibel.
  • Der weiße Filter ist mit einer gerasterten Oberfläche erhältlich.
MF-Millipore Filter ohne Triton Tensid enthalten Mindestmengen eines Benetzungsmittels und weisen einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt auf als gängige MF-Millipore Filter.
Anwendung
  • Überwachung der Luftqualität
  • Partikelüberwachung Partikelentfernung
  • Bioassays
  • Mikroplastik
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklav-Sterilisationsmethoden kompatibel
  • Der weiße Filter ist mit einer gerasterten Oberfläche erhältlich
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)