Wichtige Dokumente
96100054
Millipore
Vantage L Tube Kit 500 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
eCl@ss:
32011301
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Vantage
Qualitätsniveau
Methode(n)
protein purification: suitable
Länge
50 cm (19.7 in.)
Durchmesser
4.4 cm (1.7 in.)