Wichtige Dokumente
96100008
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
eCl@ss:
32011301
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Vantage
Methode(n)
protein purification: suitable
Durchmesser
2.2 cm (0.9 in.)