Wichtige Dokumente
8.57005
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B1 for DNA Synthesis
40% Acetic anhydride in MeCN (v/v), Novabiochem®
Synonym(e):
40% Acetic anhydride in MeCN (v/v) , Novabiochem®
Größe auswählen
500 ML
102,00 €
102,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
102,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116006
NACRES:
NA.22
102,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Eignung der Reaktion
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Allgemeine Beschreibung
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857005.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (GL-45 Neck Finish)
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
48.9 °F
Flammpunkt (°C)
9.4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)