L050150
Cap B
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Synonym(e):
Cap B
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
for DNA synthesis
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Verunreinigungen
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear
Eignung
conforms to structure (GC, Formulation)
Kompatibilität
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Allgemeine Beschreibung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
62.6 °F
Flammpunkt (°C)
17 °C