Wichtige Dokumente
8.53066
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-L-glutamic acid
Größe auswählen
25 G
123,00 €
100 G
370,00 €
123,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
123,00 €
100 G
370,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
123,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
110-113 °C (decomposition)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N([C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(16)11-6(8(14)15)4-5-7(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,16)(H,12,13)(H,14,15)/p-2/t6-/m0/s1
InChIKey
AQTUACKQXJNHFQ-LURJTMIESA-L
Allgemeine Beschreibung
Derivative of synthesis of side-chain modified glutamic acid derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-0119
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): -15.5 - -12.5 °
Reinheit (DC(011C)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable