Wichtige Dokumente
8.53063
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Mtr)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-N G-(4-Methoxy-2,3,6 trimethylbenzenesulfonyl)-L-arginine
Größe auswählen
5 G
233,00 €
25 G
915,00 €
233,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
233,00 €
25 G
915,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H34N4O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
486.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
233,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N\C(=[N+H]\CCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])\N)c1c(c(c(cc1C)OC)C)C
InChI
1S/C21H34N4O7S/c1-12-11-16(31-7)13(2)14(3)17(12)33(29,30)25-19(22)23-10-8-9-15(18(26)27)24-20(28)32-21(4,5)6/h11,15H,8-10H2,1-7H3,(H,24,28)(H,26,27)(H3,22,23,25)/t15-/m0/s1
InChIKey
CXZHJRGYWGPJSD-HNNXBMFYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Building block of the introduction of N-terminal arginine amino-acid residues by Boc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] E. Atherton, et al. (1983) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1060.
[2] E. Atherton, et al. (1985) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2065.
Verlinkung
Replaces: 04-12-0113
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): +2.0 - +4.0 °
Reinheit (DC(011C)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(157B)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable