Dokumente
8.53037
Sigma-Aldrich
Boc-D-Arg(Tos)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-N G-tosyl-D-arginine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H28N4O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C18H28N4O6S/c1-12-7-9-13(10-8-12)29(26,27)22-16(19)20-11-5-6-14(15(23)24)21-17(25)28-18(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11H2,1-4H3,(H,21,25)(H,23,24)(H3,19,20,22)/t14-/m1/s1
InChIKey
WBIIPXYJAMICNU-CQSZACIVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Building block for introduction of D-arginine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-13-0044
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Pyridin): +9.5 - +12.5 °
Reinheit (DC(011C)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(CMA1)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable