Merck
8.52070
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(PO(OBzl)OH)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Thr(PO(OBzl)OH)-OH, N-α-Fmoc-O-benzyl-L-phosphothreonine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H26NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥90.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[P](=O)(O[C@H]([C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)C)(OCc1ccccc1)O
InChI
1S/C26H26NO8P/c1-17(35-36(31,32)34-15-18-9-3-2-4-10-18)24(25(28)29)27-26(30)33-16-23-21-13-7-5-11-19(21)20-12-6-8-14-22(20)23/h2-14,17,23-24H,15-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)(H,31,32)/t17-,24+/m0/s1
InChIKey
HOFDVXHILSPFNS-BXKMTCNYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine ausgezeichnete Basischemikalie für die Herstellung von Phosphothreonin-haltigen Peptiden [1,2] mittels Fmoc-SPPS. Dieses Derivat kann durch gängige Aktivierungsverfahren wie PyBOP® und TBTU eingebracht werden. Der einseitig geschützte Phosphothreoninrest ist gegenüber Piperidin stabil, sobald er integriert wurde. Mit diesem Reagenz können selbst Peptide, die mehrere Phosphorylierungsstellen enthalten, effizient durch gängige Fmoc-SPPS-Verfahren hergestellt werden [1]. Ein Artikel beschreibt die Verwendung dieses Derivats bei der Herstellung von Phospholamban [3], einem Peptid mit 52 Aminosäuren, das sowohl Phosphoserin als auch Phosphothreonin enthält.
Zugehörige Protokolle und Technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Fmoc-SPPS
Literaturverweise
[1] P. White & J. Beythien in ′Innovations & Perspectives in Solid Phase Synthesis and Combinatorial Libraries, 4th International Symposium′, Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1996, pp. 557.
[2] T. Vorherr, et al. (1995) Bioorg. Med. Chem. Lett., 5, 2661.
[3] H. Schmid, et al., Poster 423 presented at the 15th American Peptide Symposium, Nashville, 1997.
Anwendung
  • Development of highly selective 1, 2, 3-triazole-containing peptidic Polo-like kinase 1 Polo-box domain-binding inhibitors: Diese Studie untersucht die Synthese von Inhibitoren unter Verwendung von Fmoc-Thr(PO(OBzl)OH)-OH und anderen Aminosäuren und zeigt deren Nutzen bei der Entwicklung gezielter Krebstherapien (Zhao et al., 2019).
Verlinkung
Ersetzt: 04-12-1155
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelblich bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c = 1 in DMF): -6,5 bis -3,5°
Reinheit (DC(CMA1)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2,0 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 0,5 %
Acetat (IC): ≤ 0,1 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
We provide an overview of our available reagents, together with recommendations and details of their use for synthesis of peptides containing post-translationally modified amino acids.