8.53031
Boc-Cys-OH (cryst)
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-L-cysteine
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
76-79 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
thiol
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
SC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C8H15NO4S/c1-8(2,3)13-7(12)9-5(4-14)6(10)11/h5,14H,4H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChIKey
ATVFTGTXIUDKIZ-YFKPBYRVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Literature references
[1] R. H. Buck, et al. (1984) J. Chromatogr., 315, 279.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Ethanol): +6.5 - +9.5 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable