Merck
15387
Sigma-Aldrich
(Boc-Cys-OH)2
≥98% (CE)
Synonym(e):
Nα,Nα′-di-Boc-L-cystin
Größe auswählen
5 G
137,00 €
137,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
137,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H28N2O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.53
Beilstein:
2229312
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
137,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (CE)
Optische Aktivität
[α]20/D −120±3°, c = 2% in acetic acid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H28N2O8S2/c1-15(2,3)25-13(23)17-9(11(19)20)7-27-28-8-10(12(21)22)18-14(24)26-16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3,(H,17,23)(H,18,24)(H,19,20)(H,21,22)/t9-,10-/m0/s1
InChIKey
MHDQAZHYHAOTKR-UWVGGRQHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1