[1] S. N. Khattab, et al. (2010) Eur. J. Org. Chem., 3275.
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige Aussehen der Substanz (visuell): Pulver Identität (IR): entspricht Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a) DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable