8.45019
Aluminium chloride
(anhydrous, powder, ground) Msynth™plus
Synonym(e):
Aluminium chloride, Hydrochloric acid aluminium salt anhydrous
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 hPa ( 20 °C)
Form
powder
Wirksamkeit
3450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
2.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
180-181 °C (sublimed)
Löslichkeit
450 g/L (decomposition)
Dichte
1.31 g/cm3 at 200 °C (liquid)
Schüttdichte
1200 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 98.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Pb (Blei): chargenspezifischer Wert
Die Restlösemittel-Analytik ist aufgrund der physikochemischen Eigenschaften der Chemikalie nicht möglich.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable