Wichtige Dokumente
8.43854
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid
≥97% (acidimetric)
Synonym(e):
4-Hydroxyphenylboronic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (acidimetric)
Form
powder
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
B(O)(O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H7BO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H
InChIKey
COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
for synthesis
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable