Wichtige Dokumente
8.43830
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1H-imidazole
for synthesis
Synonym(e):
1-Ethyl-1H-imidazole
Größe auswählen
10 ML
58,50 €
100 ML
116,00 €
58,50 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
58,50 €
100 ML
116,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
230-403-9
NACRES:
NA.22
58,50 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.32 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Dichte
0.995 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[n]1(cncc1)CC
InChI
1S/C5H8N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
IWDFHWZHHOSSGR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2