8.41522
1-Ethynylcyclohexanol
for synthesis
Synonym(e):
1-Ethynylcyclohexanol
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 hPa ( 50 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
365 °C
Wirksamkeit
583 mg/kg LD50, oral (Rat)
973 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.3-8.7 % (v/v)
pH-Wert
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
180 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
30-32 °C
Übergangstemp.
flash point 73 °C
Löslichkeit
10 g/L
Dichte
0.976 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C8H12O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1,9H,3-7H2
InChIKey
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.979
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup