Wichtige Dokumente
8.41321
Sigma-Aldrich
Citraconic anhydride
for synthesis
Synonym(e):
Citraconic anhydride, Methylmaleic anhydride
Größe auswählen
100 ML
87,90 €
87,90 €
Voraussichtliches Versanddatum03. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
87,90 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
210-459-0
NACRES:
NA.22
87,90 €
Voraussichtliches Versanddatum03. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
1.3 hPa ( 47 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
218 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
213-214 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
7-8 °C
Übergangstemp.
flash point 111 °C
Dichte
1.243 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
O1C(=O)C(=CC1=O)C
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
InChIKey
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.241 - 1.246
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
231.8 °F
Flammpunkt (°C)
111 °C