Alle Fotos(1)
Key Documents
8.41282
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
4-Cyanobenzoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
210-606-9
Assay
≥97.0% (acidimetric)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
214.0-219.0 °C
Löslichkeit
1.2 g/L
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
InChIKey
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 214 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 219 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable