Wichtige Dokumente
124826
4-Cyanobenzoylchlorid
98%
Synonym(e):
4-Cyanobenzoic acid chloride, p-Cyanobenzoyl chloride
Größe auswählen
17,85 €
Listenpreis25,50 €Sparen Sie 30%Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
17,85 €
Listenpreis25,50 €Sparen Sie 30%Versandbereit am14. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
nitrile
SMILES String
ClC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4ClNO/c9-8(11)7-3-1-6(5-10)2-4-7/h1-4H
InChIKey
USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?