Wichtige Dokumente
8.41200
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
Größe auswählen
25 G
201,00 €
201,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
201,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
207-105-2
NACRES:
NA.22
201,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
156-159 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Fc1c(c(ccc1)Cl)C(=O)O
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
XNTIGDVFBDJLTQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid for synthesis. CAS 434-75-3, molar mass 174.55 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch)≥ 98.0 %Schmelzbereich (unterer Wert)≥ 156 °CSchmelzbereich (oberer Wert)≤ 159 °CIdentität (IR)entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable