8.21222
2,3-Dimethylaniline
for synthesis
Synonym(e):
2,3-Dimethylaniline, vic.-o-Xylidine
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.13 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
545 °C
Expl.-Gr.
1-2.7 % (v/v)
mp (Schmelzpunkt)
2 °C
Übergangstemp.
flash point 96 °C
Löslichkeit
1.5 g/L
Dichte
0.99 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChIKey
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.991 - 0.993
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup