Merck
173606
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzaldehyd
99%
Synonym(e):
p-Ethoxybenzaldehyde
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.17
Beilstein:
386863
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.559 (lit.)
bp
255 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13-14 °C (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(OCC)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-5-3-8(7-10)4-6-9/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Ethoxybenzaldehyde was used as an anti-inflammatory and prostaglandin E2 suppressor in skin lightening agents[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Elizabeth T T Makino et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 12(3), s16-s20 (2013-04-03)
Skin lightening preparations are used by people all over the world for a diverse range of dermatologic indications. Hydroquinone (HQ) is the gold standard and remains the only prescription product available in the United States for the treatment of generalized