Wichtige Dokumente
8.21959
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonamide
for synthesis
Synonym(e):
Benzenesulfonamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
202-637-1
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
991 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
149-152 °C
Übergangstemp.
flash point 250 °C
Löslichkeit
4.3 g/L
Schüttdichte
700 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)
InChIKey
KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 150 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 155 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3