Wichtige Dokumente
8.21935
Sigma-Aldrich
1-Ethylquinaldinium iodide
for synthesis
Synonym(e):
1-Ethylquinaldinium iodide, N-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
Größe auswählen
50 G
126,00 €
126,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
126,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14IN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
210-120-7
NACRES:
NA.22
Form:
powder
126,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Löslichkeit
250 g/L
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[I-].[n+]1(c2c(ccc1C)cccc2)CC
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-10(2)8-9-11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98.0 %
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable