Merck
411000
Sigma-Aldrich
Ethanolamin
purified by redistillation, ≥99.5%
Synonym(e):
2-Amino-ethanol, 2-Aminoethylalkohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamin
Größe auswählen
100 ML
57,60 €
500 ML
142,00 €
1 L
250,00 €
57,60 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
57,60 €
500 ML
142,00 €
1 L
250,00 €
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.08
Beilstein:
505944
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
57,60 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1436 °F
Aufgereinigt durch
glass distillation
redistillation
Expl.-Gr.
17 %
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
10-11 °C (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChIKey
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethanolamin ist ein Alkanolamin.[1] Ethanolamin ist ein wesentlicher wachstumsfördernder Zusatz für serumfreies Medium zur Kultivierung von Maus-Plasmozytomen und Hybridom-Zelllinien mit MPC11-BL- und SP2/0-BL-Ursprung.[2] Forschungsberichten zufolge bewirkt es eine wirksame Hemmung der Kopplungsreaktion von Arylhalogeniden.[1]
Anwendung
Ethanolamin wurde für die Synthese von N-Oleoylaminoethanol-Standard verwendet.[3] Es kam bei der Herstellung und Derivatisierung von Poly(acrylsäure)-Folien (PAA-Folien) zum Einsatz.[4] Es kann bei der Szintillationsmethode zur Auswertung von Kohlenstoff-14-Zählungen verwendet werden.[5]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Liquid scintillation counting of carbon-14. Use of ethanolamine-ethylene glycol monomethyl ether-toluene.
Jeffay H and Alvarez J.
Analytical Chemistry, 33(4), 612-615 (1961)
Aqueous solvation and functionalization of weak-acid polyelectrolyte thin films.
Peez RF, et al.
Langmuir, 14(15), 4232-4237 (1998)
H Murakami et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 79(4), 1158-1162 (1982-02-01)
A serum-free medium supplemented with a few growth factors was devised to grow lymphocyte hybridomas. The medium was developed with the hybridoma line MPC11-BL, a fusion product between a mouse plasmacytoma cell line (MPC11TG70na3) and mouse (BALB/c) spleen cells. In
Surface reactions of brominated arenes as a model for the formation of chlorinated dibenzodioxins and-furans in incineration: inhibition by ethanolamine.
Lippert T, et al.
Environmental Science & Technology, 25(8), 1485-1489 (1991)
Fong-Fu Hsu et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 13(5), 558-570 (2002-05-22)
Negative-ion electrospray ionization tandem quadrupole mass spectrometry provides a useful method for the structural characterization of ceramides. Fragment ions referring to the identities of the fatty acid substituent and of the long chain base of the molecules are readily available
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. What is the molarity of this product?
    1 Antwort
    1. The concentration of this product may be determined using the lot-specific purity reported in the Certificate of Analysis, the density, and the compound molecular weight. This product has a density of 1.012 g/mL and a molecular weight of 61.08 g/mol. The minimum purity is 99.5%, thus, the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity may range from 16.48 M (99.5%) to 16.57M (100%).
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?