Wichtige Dokumente
8.21926
Sigma-Aldrich
Acetyl bromide
for synthesis
Synonym(e):
Acetyl bromide, Acetic acid bromide, Acetoxy bromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H3BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
208-061-7
Dampfdruck
133 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
bp
76.7 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
-96 °C
Übergangstemp.
flash point 177 °C
Dichte
1.65 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3
InChIKey
FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Morpholinmethode): ≥ 97.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.650 - 1.670
Identität (IR): entspricht