Wichtige Dokumente
8.21897
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
for synthesis
Synonym(e):
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
Größe auswählen
100 ML
64,80 €
250 ML
104,00 €
64,80 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
64,80 €
250 ML
104,00 €
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2N]2C=NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352129
EG-Index-Nummer:
201-302-7
NACRES:
NA.22
64,80 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
2.9 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
222 °C
Wirksamkeit
835 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.0-7.5 % (v/v)
Brechungsindex
n20/589 1.4659
pH-Wert
12.7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
162 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
<-80 °C
Übergangstemp.
flash point 50 °C
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(C)(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
InChIKey
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.915 - 0.917
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup