Wichtige Dokumente
8.21050
Sigma-Aldrich
2-Pyrazinecarboxamide
for synthesis
Synonym(e):
Pyrazincarboxamid
Größe auswählen
25 G
49,30 €
49,30 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
49,30 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
202-717-6
NACRES:
NA.22
49,30 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
pH-Wert
7 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
188-191 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NC(=O)c1nccnc1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChIKey
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 188 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 191 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable