Wichtige Dokumente
8.20828
Sigma-Aldrich
1-Methyl-4-piperidinone
for synthesis
Synonym(e):
N-Methyl-γ-piperidon
Größe auswählen
100 ML
83,50 €
83,50 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
83,50 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
215-895-5
NACRES:
NA.22
83,50 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
pH-Wert
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
60-62 °C/19 hPa
Übergangstemp.
flash point 58 °C
Dichte
0.97 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N1(CCC(=O)CC1)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H2,1H3
InChIKey
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.978
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup