Wichtige Dokumente
8.20584
Sigma-Aldrich
di-Sodium fumarate
for synthesis
Synonym(e):
di-Natriumfumarat
Größe auswählen
100 G
32,50 €
500 G
77,00 €
1 KG
134,00 €
25 KG
1.270,00 €
32,50 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
32,50 €
500 G
77,00 €
1 KG
134,00 €
25 KG
1.270,00 €
About This Item
Lineare Formel:
NaOOCCH=CHCOONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
241-087-7
NACRES:
NA.22
32,50 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Qualitätsniveau
pH-Wert
7-8 (50 g/L in H2O)
Löslichkeit
228 g/L
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1-;;
InChIKey
MSJMDZAOKORVFC-UAIGNFCESA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable