Wichtige Dokumente
8.18739
Sigma-Aldrich
3-Methylphenyl isothiocyanate
for synthesis
Synonym(e):
3-Tolylisothiocyanat, Isothiocyansäure-3-methylphenylester
About This Item
Lineare Formel:
3-(CH3)C6H4NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352118
EG-Index-Nummer:
210-677-6
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
bp
243 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 106 °C
Dichte
1.10 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-3-2-4-8(5-7)9-6-10/h2-5H,1H3
InChIKey
BDPQUWSFKCFOST-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.098 - 1.102
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106 °C - closed cup