Wichtige Dokumente
8.18444
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride, 4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, Tyramine hydrochloride
Größe auswählen
25 G
89,70 €
89,70 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
89,70 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.18 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
200-462-5
NACRES:
NA.22
89,70 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Qualitätsniveau
pH-Wert
<7 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
268-269 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].NCCc1ccc(cc1)O.[H+]
InChI
1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H
InChIKey
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable