Wichtige Dokumente
8.18028
Sigma-Aldrich
Formic acid-triethylamine 5:2 addition compound
for synthesis
Synonym(e):
Formic acid-triethylamine 5:2 addition compound
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H40N2O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352401
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Übergangstemp.
flash point 110 °C
Dichte
1.03 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2C6H15N.5CH2O2/c2*1-4-7(5-2)6-3;5*2-1-3/h2*4-6H2,1-3H3;5*1H,(H,2,3)
InChIKey
NLOIHFJXBNFDSF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 98.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.034 - 1.036
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable