Unfortunately, this product is not tested against method PV 3015, so there is no information or data that can be provided.
8.14732
Diisodecyl phthalate
for synthesis
Synonym(e):
Phthalsäurediisodecylester
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
380 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
250-267 °C/7 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-50 °C
Übergangstemp.
flash point 240 °C
Löslichkeit
0.00028 g/L
Dichte
0.97 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CCCCCCCC(C)C)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
InChIKey
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Evaluating phthalate contaminant migration using thermal desorption–gas chromatography–mass spectrometry (TD–GC–MS): This study investigates the migration of phthalates, including diisodecyl phthalate, from materials like polyvinyl chloride, providing insights crucial for assessing exposure risks associated with everyday materials (Ouchi et al., 2019).
- Toxicity and estrogenic endocrine disrupting activity of phthalates and their mixtures: This research focuses on the health effects of various phthalates, emphasizing the potential endocrine-disrupting properties of compounds like diisodecyl phthalate, which are widely used in consumer products (Chen et al., 2014).
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.968
Identität (IR): entspricht
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
527.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
275.00 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Hello, we would like to use this product as a control measurement for the fogging test according to PV 3015. Please provide a reference value for this product for the fogging test according to PV 3015 ? Thank you.
1 Antwort-
Hilfreich?