Wichtige Dokumente
8.14719
Sigma-Aldrich
Diisopropyldimethoxysilane
for synthesis
Synonym(e):
Eurenor 5021
Größe auswählen
25 ML
159,00 €
159,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
159,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H20O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
421-540-7
NACRES:
NA.22
159,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
2.14 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
240 °C
Wirksamkeit
≥2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
164 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
<-72 °C
Übergangstemp.
flash point 44 °C
Dichte
0.88 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Si](OC)(OC)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H20O2Si/c1-7(2)11(9-5,10-6)8(3)4/h7-8H,1-6H3
InChIKey
VHPUZTHRFWIGAW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.882
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
111.2 °F
Flammpunkt (°C)
44 °C