8.14653
Formamidine acetate
for synthesis
Synonym(e):
Formamidine acetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
565 °C
Wirksamkeit
2510 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH-Wert
8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
156-160 °C
Löslichkeit
832 g/L
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)
InChIKey
XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable