Wichtige Dokumente
8.14588
Sigma-Aldrich
1,2-Propylene glycol diacetate
for synthesis
Synonym(e):
1,2-Propylene glycol diacetate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
210-817-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
431 °C
Wirksamkeit
13530 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
2.8-12.7 % (v/v)
bp
190-191 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 87 °C
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(11-7(3)9)4-10-6(2)8/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
MLHOXUWWKVQEJB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.056 - 1.058
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup