Wichtige Dokumente
8.14413
Sigma-Aldrich
Sulfosuccinic acid
(70% solution in water) for synthesis
Größe auswählen
100 ML
44,40 €
44,40 €
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
44,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
44,40 €
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
pH-Wert
1 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
140 °C/1013 hPa
Dichte
1.46 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): 68.0 - 73.0 %
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable