Wichtige Dokumente
8.08469
Sigma-Aldrich
2-Undecanone
for synthesis
Synonym(e):
Methylnonylketon
Größe auswählen
100 ML
51,40 €
500 ML
149,00 €
20 KG
2.800,00 €
51,40 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
51,40 €
500 ML
149,00 €
20 KG
2.800,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)8COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
203-937-5
NACRES:
NA.22
51,40 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
228 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C
Übergangstemp.
flash point 96 °C
Dichte
0.83 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O=C(CCCCCCCCC)C
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.825 - 0.830
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup