Merck
8.07383
Sigma-Aldrich
Lead(II) chloride
anhydrous for synthesis
Synonym(e):
Bleidichlorid
Größe auswählen
100 G
35,30 €
500 G
80,60 €
35,30 €
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
35,30 €
500 G
80,60 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Pb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-845-5
NACRES:
NA.22
35,30 €
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for synthesis
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
>1947 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
950 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
500 °C
Dichte
5.85 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Pb+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)