Wichtige Dokumente
8.07000
Sigma-Aldrich
o-Phenetidine
for synthesis
Synonym(e):
o-Phenetidine, 2-Ethoxyaniline, 2′-Aminophenetol
About This Item
Lineare Formel:
2-(C2H5O)C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
202-356-4
Dampfdruck
1 hPa ( 67 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
425 °C
bp
232-234 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-4 °C
Übergangstemp.
flash point 112 °C
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
InChIKey
ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup