Merck
8.06193
Supelco
tert-Amylalkohol
EMPLURA®
Synonym(e):
tert-Amylalkohol, Amylenhydrat
Größe auswählen
1 L
49,60 €
49,60 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
49,60 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2C(CH3)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
200-908-9
NACRES:
NA.21
bp:
102 °C/1013 hPa
49,60 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
15.5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
425 °C
Wirksamkeit
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.3-9.6 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
pH-Wert
6.0 (20 °C, 118 g/L in H2O, neutral)
Kinematische Viskosität
5 cSt(23 °C)
bp
102 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-8.4 °C
Übergangstemp.
flash point 20.5 °C
Löslichkeit
118 g/L
Dichte
0.81 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(CC)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
InChIKey
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA-Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die meisten gängigen Parameter.
Anwendung
  • Development of a green, concise synthesis of nicotinamide derivatives catalysed by Novozym® 435 from Candida antarctica in sustainable continuous-flow microreactors: In dieser Arbeit wird die Verwendung von tert-Amylalkohol in enzymatischen Reaktionen hervorgehoben, was eine umweltfreundlichere Alternative zur Synthese komplexer Moleküle in der pharmazeutischen Forschung darstellt (Sheng et al., 2024).
  • Enzymatic Synthesis of Ascorbyl Palmitate in a Rotating Bed Reactor: In dieser Arbeit wird die Rolle von tert-Amylalkohol bei der Schaffung stabiler Umgebungen für enzymkatalysierte Reaktionen zur Verbesserung der Produktausbeute und der Prozesseffizienz in biochemischen Anwendungen erläutert (Holtheuer et al., 2023).
  • Effects of magnetic fields on the enzymatic synthesis of naringin palmitate: In dieser Arbeit wird untersucht, wie tert-Amylalkohol verwendet werden kann, um die Löslichkeit und Reaktivität von Substraten in biokatalytischen Prozessen zu verbessern, was für industrielle Biotechnologieanwendungen von entscheidender Bedeutung ist (Zhang et al., 2018).
  • Ethyl esters production catalyzed by immobilized lipases is influenced by n-hexane and ter-amyl alcohol as organic solvents: In dieser Arbeit wird die Effektivität von tert-Amylalkohol als Co-Lösungsmittel in der Biodieselproduktion untersucht, wobei dessen Auswirkungen auf Enzymaktivität und -stabilität in der Biotreibstoffforschung aufgezeigt werden (Borges et al., 2020).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,808–0,809
Identität (IR): entspricht
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novozym is a registered trademark of Novozymes A/S
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
68.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20.5 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.