Wichtige Dokumente
8.04807
Sigma-Aldrich
Isophorone
for synthesis
Synonym(e):
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on
Größe auswählen
100 ML
23,50 €
1 L
63,60 €
2.5 L
76,70 €
25 L
748,00 €
23,50 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
23,50 €
1 L
63,60 €
2.5 L
76,70 €
25 L
748,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
201-126-0
NACRES:
NA.22
23,50 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.33 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
460 °C
Wirksamkeit
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.8-3.8 % (v/v)
bp
210-216 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-8 °C
Übergangstemp.
flash point 85 °C
Löslichkeit
14.5 g/L
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O=C1CC(CC(=C1)C)(C)C
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
InChIKey
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.922
Identität (IR): entspricht
Farbe (visuell): farblos bis schwach gelblich
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.0 °C - closed cup